Key Documents
379999
Ammonium carbonate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Hartshorn salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
1,013.25 hPa °F
opis
mixture of variable proportions of ammonium bicarbonate and ammonium carbamate
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
rozpuszczalność
soluble (Water: slightly soluble)
ciąg SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
Klucz InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements.
- As an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) method.
- In the synthesis of ZnO nanoparticles.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column