Kluczowe dokumenty
1181415
USP
[D-His1]-Exendine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C184H282N50O60S
Masa cząsteczkowa:
4186.57
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 10 mg
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)