Merck
16383
Supelco
Sennoside D
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H40O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
848.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(CO)cc(O)c8C(=O)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sennozyd D jest aktywnym składnikiem senesu, który jest powszechnie stosowany jako środek przeczyszczający. Należy do rodziny antranoidów i jest pozyskiwany z suszonych liści i strąków senesu.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analytical studies on the active constituents in crude drugs. IV. Determination of sennosides in senna and formulations by high-performance liquid chromatography.
Hayashi S
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 28(2), 406-412 (1980)
Review article: anthranoid laxatives and their potential carcinogenic effects.
van Gorkom BA
Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 13(4), 443-452 (1999)
K Yamauchi et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 44(12), 973-976 (1992-12-01)
Sennosides A and C directly injected into the caecum of mice showed equal purgative activity. Intracaecal administration reduced time to onset of diarrhoea induced by sennoside C from about 3 h after oral administration to about 24 min. At 2.3
Potentiating effect of sennoside C on purgative activity of sennoside A in mice.
K Kisa et al.
Planta medica, 42(3), 302-303 (1981-07-01)
T Yagi et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 49(1), 22-25 (1997-01-01)
This study aimed to explore the mechanism involved in the synergistic purgative action of aloe-emodin anthrone and rhein anthrone, the active metabolites of sennoside C. Aloe-emodin anthrone and rhein anthrone, and their equimolar mixture, induced excretion of an approximately equal