118415
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PARG inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, Adenosine 5ʹ-diphosphate (Hydroxymethyl)pyrrolidinediol, NH₄
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, ADP-HPD, Dihydrate is an amino analog of ADP-ribose that acts as a highly potent, noncompetitive, and specific inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG; IC₅₀ = 120 nM).
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PARG
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 389.
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 4332.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1