Z777310
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Synonim(y):
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm
About This Item
Polecane produkty
product name
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
500-150,000
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Sepax 233150-4615
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
macierz
spherical silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
150 Å pore size
operating pH range
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Zenix User Manual
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)