1.51354
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Polecane produkty
product name
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
LiChrosorb®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 4 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.5