Kluczowe dokumenty
Z777307
Supelco
Zenix®-C SEC-80 (3 μm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Zenix®-C SEC-80 HPLC Column, 3 μm particle size, pore size 80 Å, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Sepax 233080-4630
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
80 Å pore size
Zakres roboczy pH
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)