Key Documents
Z777305
Unix SEC-200 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
product name
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-200, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Unix
opakowanie
1 ea of
metody
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.0 mm
macierz
fully porous particle
wielkość cząstki
1.8 μm
wielkość porów
200 Å pore size
pH robocze
2-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Informacje prawne
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)