Kluczowe dokumenty
821886
TSKgel® SuperMPHZ-H (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® SuperMPHZ-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21886
Parametry
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4.6 mm
Matryca
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
6 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Innowacyjna technologia wieloporowa firmy Tosoh jest teraz dostępna również w kolumnach 977 SuperMultiporeHZ o średnicy 3, 4 i 6 mikronów oraz kolumnach ochronnych. Dostępne są trzy kolumny różniące się zakresem liniowym. Podstawowym materiałem każdej kolumny TSKgel SuperMultiporeHZ jest poli(styren/diwinylobenzen). Cząsteczki w kolumnach TSKgel SuperMultiporeHZ i kolumnach ochronnych są monodyspersyjne i wykazują szeroki zakres rozmiarów porów. Każda cząsteczka ma rozszerzoną liniową krzywą kalibracji, co znacznie zmniejsza obecność punktów przegięcia na chromatogramach.
Postać fizyczna
Kolumna może być używana tylko w rozpuszczalniku THF.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)