Key Documents
808640
TSKgel® Sugar AXG (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® Sugar AXG HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion HBO3-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08640
Parametry
≤20% organic solvent
0.2-0.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure (60-80 °C)
25-80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
macierz
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
trimethylamine phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
1-14
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
TSKgel® Sugar AXG columns are packed with 10μm porous spherical PS/DVB particles which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the gradient separation and analysis of monosaccharides, disaccharides, and sugar alcohols.For isocratic separation of carbohydrates, please see the TSKgel Sugar AXI column, PN 808639, which is packed with 8μm particles.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)