808639
TSKgel® Sugar AXI (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Sugar AXI HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion HBO3-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08639
Parametry
≤20% organic solvent
0.2-0.4 mL/min flow rate
25-80 °C temperature
30 bar max. pressure (60-80 °C)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
trimethylamine phase
wielkość cząstki
8 μm
pH robocze
7-10
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)