Kluczowe dokumenty
807157
TSKgel® SAX (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® SAX HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 07157
Parametry
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 6 mm
Matryca
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
trimethylamine phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
1-14
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny 977 SAX są wypełnione porowatymi, sferycznymi cząstkami PS/DVB o średnicy 5 μm, które są modyfikowane powierzchniowo silnym anionowym wymiennikiem ciepła. Są one używane do separacji izomeryzowanych cukrów, alkoholi i kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie DI.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)