Kluczowe dokumenty
821885
TSKgel® SuperMultiporeHZ-H (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (H-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SuperMultiporeHZ-H HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 6 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21885
Parametry
0.4 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
Opis ogólny
Innowacyjna technologia wieloporowa jest teraz dostępna również w kolumnach TSKgel SuperMultiporeHZ o średnicy 3, 4 i 6 mikronów. Dostępne są trzy kolumny różniące się zakresem liniowym. Materiałem bazowym każdej kolumny TSKgel SuperMultiporeHZ jest poli(styren/diwinylobenzen). Cząsteczki w kolumnach TSKgel SuperMultiporeHZ są monodyspersyjne i wykazują szeroki zakres rozmiarów porów. Każda cząsteczka ma rozszerzoną liniową krzywą kalibracji, co znacznie zmniejsza liczbę chromatogramów z punktami przegięcia. Do chromatogramów GPC bez punktów przegięcia ... trzeba się przyzwyczaić.
The TSKgel HXL column line consists of eight columns with different pore sizes, TSKgel G1000HXL through TSKgel G7000HXL, and three columns with an extended linear range of the calibration curve, TSKgel GMHXL , TSKgel GMHXL-L and TSKgel MultiporeHXL-M. Main characteristics are: ultra-low sample adsorption, i.e., the columns show true size exclusion behavior for most polymers, maximum operating temperature for TSKgel Hxl-type columns is 60°C for G1000HXL , G2000HXL , G2500HXL and G3000HXL , and 80°C for the remaining columns in the product line. See TSKgel HHR HT columns for operating temperatures of 140°C, the columns are shipped in THF, which can be exchanged for a limited number of organic solvents. TSKgel HXL-type columns are conventional GPC columns with column dimensions of 7.8mm ID x 30cm.
Postać fizyczna
Kolumna może być używana tylko w rozpuszczalniku THF.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)