Kluczowe dokumenty
Z227161
694 CN Kolumna ochronna HPLC
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Nucleosil®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
5% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm column
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)