Merck
Y0002226
Forsythoside A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Forsythiaside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
forsythoside
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
Klucz InChI
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Forsythoside A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)