Merck
PHL89532
Phillyrin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Forsythin, Phillyroside, Phyllyrin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.55
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)[C@@H](O)[C@@H]1OC(C=C2)=C(OC)C=C2[C@H]3OC[C@]4([H])[C@@H](OC[C@@]43[H])C5=CC(OC)=C(OC)C=C5
InChI
1S/C27H34O11/c1-32-17-6-4-13(8-19(17)33-2)25-15-11-36-26(16(15)12-35-25)14-5-7-18(20(9-14)34-3)37-27-24(31)23(30)22(29)21(10-28)38-27/h4-9,15-16,21-31H,10-12H2,1-3H3/t15-,16-,21+,22+,23-,24+,25-,26+,27+/m0/s1
Klucz InChI
KFFCKOBAHMGTMW-LGQRSHAYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)