Key Documents
Y0001724
Agnus castus fruit dry extract
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Casticin, 3′,5-Dihydroxy-3,4′,6,7-tetramethoxyflavone, 3,4′,6,7-Tetra-O-methylquercetagetin, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,6,7-trimethoxychromen-4-one, Quercetagetin 3,4′,6,7-tetramethyl ether, Vitexicarpin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
agnus castus
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1O)C2=C(OC)C(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C19H18O8/c1-23-11-6-5-9(7-10(11)20)17-19(26-4)16(22)14-12(27-17)8-13(24-2)18(25-3)15(14)21/h5-8,20-21H,1-4H3
Klucz InChI
PJQLSMYMOKWUJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)