Merck
SAAR5822820
Sodium bicarbonate
univAR, Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
Beilstein:
4153970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5822820EM)
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)