Merck
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Beilstein:
196037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (GC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
metody
HPLC: suitable
gęstość
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
Klucz InChI
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Opakowanie
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)