Kluczowe dokumenty
KRSU05
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0100% (100 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
stężenie
0.0100% (100 ppm)
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)