Key Documents
Z567388
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 5 mm, L 100 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
quartz tube
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 710-SQ-100M
Długość
100 mm
śr. zewn.
5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.5 mm
Opis ogólny
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)