Z567353
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 3.8 mm, L 241 mm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
quartz tube
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 706-PQ-9.50
Długość
241 mm
śr. zewn.
3.8 mm
wygięcie
102 μm
probówka śr.
3.8 mm
grubość ścianki × koncentryczność × wygięcie
0.51 mm × 102 μm × 102 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567353-1EA | 4061832803999 |