Z567396
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 5 mm, L 250 mm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
quartz tube
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 710-SQ-250M
Długość
250 mm
śr. zewn.
5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.5 mm
Opis ogólny
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567396-5EA | 4061832804057 |