Key Documents
Z567426
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 5 mm, L 178 mm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
quartz tube
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 703-PQ-7
Długość
178 mm
śr. zewn.
5 mm
wygięcie
51 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki × koncentryczność × wygięcie
0.38 mm × 51 μm × 51 μm
Opis ogólny
Clear Fused-Quartz (CFQ), is a naturally occurring material. It has a high dielectric constant and low levels of paramagnetic impurities. This NMR tube is suitable for use in routine testing in EPR spectropscopy, excluding UV irradiation and samples with low sensitivity.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)