Kluczowe dokumenty
NORS5500SQTZ8
Norell® Suprasil® quartz 5 mm NMR tube
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-SQTZ-8
Parametry
500 MHz frequency
Długość
8 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
Norell Suprasil EPR tubes are recommended for UV catalyzed reactions in the region at and above 190 nm (90% T @ 190 nm). They provide greater reduction of background noise than natural quartz and are used primarily in studies where greater signal sensitivity is needed. Suprasil EPR tubes are also useful for Boron NMR (<0.01 ppm Boron) spectroscopy.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)