Z545140
Molymod® bonding links
Rigid bond, white
About This Item
Kod UNSPSC:
60104505
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 25
pkg of 4 pkg
producent / nazwa handlowa
Molymod
Długość
20 mm
kolor
white
Opis ogólny
Długości wiązań podane w tabeli są mierzone od atomu do atomu. Łączniki wiązań są dostępne w różnych kolorach i mogą być używane do reprezentowania różnych typów wiązań. Na przykład, szare linki mogą reprezentować wiązania kowalencyjne, podczas gdy fioletowe lub białe linki mogą reprezentować wiązania jonowe.
Informacje prawne
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)