Kluczowe dokumenty
NORS5500QTZ8
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-QTZ-8
Parametry
500 MHz frequency
Długość
8 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)