Kluczowe dokumenty
NORS5600QTZ7
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-600-QTZ-7
Parametry
600 MHz frequency
Długość
7 in.
Średnica
5 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)