NORS5500SQTZ7
Norell® Suprasil® quartz 5 mm NMR tube
frequency 500 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-500-SQTZ-7
Parametry
500 MHz frequency
Długość
7 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)