Kluczowe dokumenty
Z567450
Wilmad® Suprasil EPR tubes
O.D. 4 mm, L 250 mm, wall thickness × concentricity × camber 0.4 mm × 51 μm × 76 μm
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 735-PQ-250M
Długość
250 mm
śr. zewn.
4 mm
wygięcie
76 μm
probówka śr.
4 mm
grubość ścianki × koncentryczność × wygięcie
0.4 mm × 51 μm × 76 μm
Opis ogólny
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
Zastosowanie
Tuby Suprasil EPR idealnie nadają się do eksperymentów z falą ciągłą (cw), które wymagają stałego współczynnika wypełnienia lub powtarzalności objętości próbki we wnęce.
Informacje prawne
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)