G004682
HPLC Analysis of Sugars and Sugar Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD at 35°C and 3.2 bar nitrogen
injection: 10 μL
sample: 0.5 mg/mL each in water:acetonitrile, 25:75
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)