Kluczowe dokumenty
FAP80868
Aflas in maize
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)