ERMBF444A
DP202216 Maize (blank)
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy numer produktu:
ERMBF444A.
ERMBF444A.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)