Kluczowe dokumenty
46824-U
Supelco
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix
certified reference material, 4000 μg/mL each component in methylene chloride
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
US EPA/CLP
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type surrogate
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
4000 μg/mL each component in methylene chloride
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EPA CLP Semivolatiles Surrogate Standards Mix to wieloskładnikowy roztwór zawierający certyfikowane materiały odniesienia (CRM), takie jak 2-chlorofenol-3,4,5,6-d4, 1,2-dichlorobenzen-d4, 2-fluorobifenyl, 2-fluorofenol, nitrobenzen-d5, fenol-d6, p-terfenylo-d14 i 2,4,6-tribromofenol.
Metody US EPA Contract Laboratory Program (CLP) to metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowego oznaczania związków organicznych na liście związków docelowych EPA (TCL) w próbkach wód gruntowych, osadów i gleby na opuszczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    2-Chlorophenol-3,4,5,6-d4
    1,2-Dichlorobenzene-d4
    2-Fluorobiphenyl
    2-Fluorophenol
    Nitrobenzene-d5
    Phenol-d6
    p-Terphenyl-d14
    2,4,6-Tribromophenol
    Zobacz wszystko (8)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)