Kluczowe dokumenty
47514-U
Supelco
EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix solution
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
US EPA/CLP SOW OLM04
opis
Separate Source
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 × 1 mL (47514-U)
stężenie
2000 μg/mL each component in dichloromethane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
EPA CLP SOW OLM04 Semi-Volatile Mix to wieloskładnikowy roztwór zawierający certyfikowane materiały referencyjne (CRM), takie jak acetofenon, atrazyna, benzaldehyd, bifenyl i ε-kaprolaktam.
Metody US EPA Contract Laboratory Program (CLP) to metody analityczne służące do identyfikacji i ilościowego oznaczania związków organicznych znajdujących się na liście związków docelowych EPA (TCL) w próbkach wód gruntowych, osadów i gleby na opuszczonych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acetophenone
    Atrazine
    Benzaldehyde
    Biphenyl
    ε-Caprolactam
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)