Kluczowe dokumenty
CRM42231
Supelco
LC/MS Pesticides Calibration Mix 5
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
opakowanie
ampule of 1 mL
pkg of 50MG
metody
LC/MS: suitable
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Bendiocarb
    Benzoylprop-ethyl
    Carbofuran
    Demeton-S-methyl-sulfon
    Diethofencarb
    Disulfoton-sulfone
    Ethiofencarb
    Fenoxycarb
    Fenthion-sulfone
    Fenthionsulfoxide
    Flonicamid
    Furathiocarb
    Methiocarb
    Omethoate
    Pencycuron
    Promecarb
    Propoxur
    Carbaryl
    Spiromesifen
    Sulfentrazone
    Tebufenozide
    Tepraloxydim
    Thiabendazole
    Thiacloprid
    Thiametoxam
    Thiodicarb
    Thiofanox
    Thiofanox-sulfoxide
    Tralkoxydim
    Trifloxystrobin
    Zoxamide
    Zobacz wszystko (31)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)