Merck
SBR00052
Sigma-Aldrich
Semi Polar Metabolites QC Mix
suitable for LC-MS
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 vial
przydatność
suitable for LC-MS
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
W celu oceny wszelkich zmian w danych analizy metabolomiki opartej na LC-MS, zaleca się dodanie dodatkowej próbki QC (kontroli jakości) na początku każdej partii eksperymentu analitycznego. Zaleca się, aby próbka QC była wstrzykiwana co 4-10 wstrzyknięć do etapów przepływu pracy . Próbka QC ocenia wszelkie zjawiska dryfu, takie jak wartości intensywności, tłumienie jonów lub wszelkie zmiany czasu retencji pików materiału w danych LC-MS. Semi Polar Metabolites QC Mix to gotowe do użycia rozwiązanie dla przepływów pracy spektroskopii masowej. Wykorzystując mieszankę QC, użytkownik będzie w stanie ocenić zjawisko dryfowania i tłumienia jonów. Semi Polar Metabolites QC Mix składa się z 9 składników (Urydyna, Adenozyna, Guanozyna, Kwas 4-hydroksybenzoesowy, Kwas wanilinowy, Melatonina, Kwas taurocholowy, Kwas cholowy i Kwas hyodeoksycholowy), które obejmują zakres mas ~100-500 Da.
Cechy i korzyści
  • Mieszanina została zaprojektowana do wykrywania ESI (+/-).
  • Mieszanina jest dostarczana w postaci gotowego do użycia roztworu (~9:1 woda: ACN) w bursztynowej fiolce z zaciskanym wieczkiem (wkładka silikonowa/PTFE), która jest odpowiednia do stosowania z większością autosamplerów LC-MS.
  • Zalecana temperatura przechowywania mieszaniny wynosi 2-8°C, rozmrażanie próbki nie jest wymagane.
Przydatność
Semi Polar Metabolites QC Mix nadaje się do spektroskopii masowej.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)