Kluczowe dokumenty
FAP80469
Metals in rice
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)