FAP80467
Metals in wheat
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe
Aluminium (Al), Arsen (As, całkowity), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Rtęć (Hg, całkowita), Nikiel (Ni), Cynk (Zn)
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Pierwiastki śladowe
Aluminium (Al), Arsen (As, całkowity), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Rtęć (Hg, całkowita), Nikiel (Ni), Cynk (Zn)
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)