Key Documents
ERMBF443B
Soya bean GMB151
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
jakość
nominal 100% GMO
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please click on the below product number:
ERMBF443B
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)