opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo), wolfram (W), kobalt (Co)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)