MABN2470
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mCCD
clone mCCD, from mouse
Synonim(y):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mCCD, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP4(361)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprecipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunocytochemistry applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in rat brain frozen tissue sections.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2