MABN2471
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mECD
clone mECD, from mouse
Synonim(y):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mECD, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP4(361)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunofluorescence applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprcipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in Rat brain frozen tissue sections.