AmberTec™ UP550 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, anionic
Synonim(y):
Silna żywica anionowymienna
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
AmberTec™ UP550 OH Anion Exchange Resin,
opis
Trimethylamine functionalised copolymer of styrene and divinylbenzene in the hydroxide form (CAS No. 69011-18-3; Water (CAS No. 7732-18-5)
formerly Dowex Monosphere 550A UPW OH
Formularz
beads
opakowanie
pkg of 1 kg (14016-U)
pkg of 100 g (14015-U)
pkg of 20 kg (14019-U)
pkg of 5 kg (14018-U)
producent / nazwa handlowa
Du Pont AmberTec™
Parametry
60 °C max. temp.
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
quaternary amine functional group
wielkość cząstki
590 μm std dev ±50
pH robocze
0-14
pojemność
1.0 eq/L by wetted bed volume
55-65 % water retention capacity ((OH))
metoda separacji
anion exchange
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Przypis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)