Kluczowe dokumenty
91816
Supelco
HPTLC calibration mix
in methanol, analytical standard
Synonim(y):
High Performance TLC Calibration Standards
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
9-fluorenol (1689-64-1), 1000 mg/L
guanosine (118-00-3), 500 mg/L
octrizole (3147-75-9), 1000 mg/L
paracetamol (103-90-2), 1000 mg/L
phthalimide (85-41-6), 2000 mg/L
sulisobenzone (4065-45-6), 1000 mg/L
thioxanthone (492-22-8), 10 mg/L
thymidine (50-89-5), 1000 mg/L
stężenie
in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.328-1.334
gęstość
0.791-0.799 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
This universal HPTLC mix (UHM), provides laboratories with a single solution, applicable for HPTLC system suitability tests (SST) for a wide range of chromatographic systems, with different polarities and selectivities.
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
Analit
Opis
    9-Hydroxyfluorene 1000 mg/L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)