Kluczowe dokumenty
861145
Supelco
Chloroprene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opis
Separate Source
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=C)C=C
InChI
1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
Klucz InChI
YACLQRRMGMJLJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)