Kluczowe dokumenty
854978
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
beveled finish clear glass vial
round bottom
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)