Kluczowe dokumenty
822828
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase,
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L26
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22828
zakres etykietowania
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parametry
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
175 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase,
wielkość cząstki
3 μm
pH robocze
1.5-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny TSKgel Protein C4-300 są najnowszym dodatkiem do szerokiej linii kolumn z odwróconą fazą firmy Tosoh Bioscience. Wysokowydajne kolumny zostały zaprojektowane do optymalnego odzyskiwania i rozdzielania białek, takich jak białka rekombinowane, fragmenty przeciwciał lub białka PEGylowane. Rozmiar porów 300 Å kolumn TSKgel Protein C4-300 jest idealny do rozdzielania białek. Rozmiar cząstek wynoszący 3 μm oraz zoptymalizowana gęstość ligandu i długość alkilu skutkują lepszą rozdzielczością białek i peptydów w porównaniu z innymi wiodącymi fazami RP-C4 HPLC. Najnowsze techniki modyfikacji powierzchni i ograniczanie resztkowych grup silanolowych zmniejszają niepożądane interakcje wtórne i ogonowanie piku.
Postać fizyczna
Wysyłany w acetonitrylu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)