Merck
730181
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3F4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409
gęstość
1.384 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Fc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-4-2-1-3-11-5(4)6(8,9)10/h1-3H
Klucz InChI
OQNWCFXTGANWQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47.8 °C