Merck
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
Synonim(y):
Gelatin type B modified with thiol
About This Item
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
40-46 °C
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)